4-Brom-1-chlor-2-ethylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4333-1G
OR4333-25G
OR4333-5G
APOSOR4333-1GEA
26.2
CHF
APOSOR4333-1G
APOSOR4333-25G
APOSOR4333-5G
4-Brom-1-chlor-2-ethylbenzol
4-Brom-1-chlor-2-ethylbenzol
Formel:
C₈H₈BrCl MW: 219,51 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672954 CAS-Nummer: 289039-22-1 |