3-Brom-5-iodbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4328-25G OR4328-5G
APOSOR4328-25GEA 73.1 CHF
APOSOR4328-25G APOSOR4328-5G
3-Brom-5-iodbenzoesäure
3-Brom-5-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,92 g/mol
Melting Pt: 219…221 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00191851
CAS-Nummer: 188815-32-9