1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR4310-1G
OR4310-5G
APOSOR4310-1GEA
59.2
CHF
APOSOR4310-1G
APOSOR4310-5G
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₂ MW: 230,11 g/mol Melting Pt: 42…49 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659923 CAS-Nummer: 143825-84-7 |