1-Iod-4-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4306-100G OR4306-10G
APOSOR4306-100GEA 0 CHF
APOSOR4306-100G APOSOR4306-10G
1-Iod-4-nitrobenzol 98%
1-Iod-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Siedepunkt: 289 °C/772mmHg
Melting Pt: 173 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007299
CAS-Nummer: 636-98-6