4-Iodbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
p-Iodobenzonitrile
OR4305-100G
OR4305-25G
OR4305-500G
APOSOR4305-100GEA
110
CHF
APOSOR4305-100G
APOSOR4305-25G
APOSOR4305-500G
4-Iodbenzonitril
4-Iodbenzonitril
Formel:
C₇H₄IN MW: 229,02 g/mol Melting Pt: 124…128 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051310 CAS-Nummer: 3058-39-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |