4-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR4295-500G
APOSOR4295-500GEA 87 CHF
APOSOR4295-500G
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Melting Pt: 216 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012943
CAS-Nummer: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9