Benzaldehydoxim 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: alpha-benzaldoxime, Benzaldoxime
OR4290-100G OR4290-500G
APOSOR4290-100GEA 114 CHF
APOSOR4290-100G APOSOR4290-500G
Benzaldehydoxim 90%
Benzaldehydoxim
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C/10mmHg
Dichte: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002119
CAS-Nummer: 932-90-1
EINECS: 213-261-2