1-Brom-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4281-100G OR4281-500G OR4281-1G
APOSOR4281-100GEA 122 CHF
APOSOR4281-100G APOSOR4281-500G APOSOR4281-1G
1-Brom-3-nitrobenzol 98%
1-Brom-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₄BrNO₂
Siedepunkt: 256 °C
Melting Pt: 51…54 °C
Dichte: 1,704 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024298
CAS-Nummer: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III