2-Brom-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-3-picoline
OR4270-100G OR4270-25G OR4270-5G
APOSOR4270-100GEA 57.5 CHF
APOSOR4270-100G APOSOR4270-25G APOSOR4270-5G
2-Brom-3-methylpyridin
2-Brom-3-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 218…219 °C
Dichte: 1.544 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239380
CAS-Nummer: 3430-17-9