2-Amino-3,5-dichlorpyridin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
OR4268-25G OR4268-5G
APOSOR4268-25GEA 29.7 CHF
APOSOR4268-25G APOSOR4268-5G
2-Amino-3,5-dichlorpyridin 97+%
2-Amino-3,5-dichlorpyridin
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Melting Pt: 81…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006313
CAS-Nummer: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5