2,6-Diacetylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4267-25G OR4267-100G
APOSOR4267-25GEA 68 CHF
APOSOR4267-25G APOSOR4267-100G
2,6-Diacetylpyridin
2,6-Diacetylpyridin
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Melting Pt: 79…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006304
CAS-Nummer: 1129-30-2