3,4-Dichloranilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4252-10G OR4252-100G
APOSOR4252-10GEA 26.2 CHF
APOSOR4252-10G APOSOR4252-100G
3,4-Dichloranilin
3,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 272 °C
Melting Pt: 69…73 °C
Flash-Pt: 135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007768
CAS-Nummer: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II