5-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxybenzeneboronic acid
OR4250-1G OR4250-5G OR4250-250MG
APOSOR4250-1GEA 38.3 CHF
APOSOR4250-1G APOSOR4250-5G APOSOR4250-250MG
5-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure 97%
5-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₃
MW: 172,37 g/mol
Melting Pt: 166…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659863
CAS-Nummer: 89488-25-5