4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-(Hydrazinecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR4245-1G OR4245-5G
APOSOR4245-1GEA 133 CHF
APOSOR4245-1G APOSOR4245-5G
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₉BN₂O₃
MW: 179,97 g/mol
Melting Pt: 236…240 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659865
CAS-Nummer: 850567-95-2