4-Amino-2-methylpyrimidin-5-carbosäurenitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
OR4236-1G OR4236-5G
APOSOR4236-1GEA 122 CHF
APOSOR4236-1G APOSOR4236-5G
4-Amino-2-methylpyrimidin-5-carbosäurenitril
4-Amino-2-methylpyrimidin-5-carbosäurenitril
Formel: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Melting Pt: 249…252 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084875
CAS-Nummer: 698-29-3
EINECS: 211-814-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III