1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42291-1G OR42291-500MG
APOSOR42291-1GEA 307 CHF
APOSOR42291-1G APOSOR42291-500MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formel: C₉H₁₃N₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128294
CAS-Nummer: 862728-60-7