(4-Nitrophenyl)bromacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42285-1G OR42285-5G OR42285-10G
APOSOR42285-1GEA 50.6 CHF
APOSOR42285-1G APOSOR42285-5G APOSOR42285-10G
(4-Nitrophenyl)bromacetat 98%
(4-Nitrophenyl)bromacetat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Melting Pt: 83…85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051840
CAS-Nummer: 19199-82-7