N-Methyldicyclohexylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
OR42279-100G OR42279-500G
APOSOR42279-100GEA 26.2 CHF
APOSOR42279-100G APOSOR42279-500G
N-Methyldicyclohexylamin 97%
N-Methyldicyclohexylamin
Formel: C₁₃H₂₅N
Siedepunkt: 265 °C
Dichte: 0.912 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014289
CAS-Nummer: 7560-83-0
UN: 2735
ADR: 8,II