3-Chlor-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
OR4223-1G
OR4223-5G
APOSOR4223-1GEA
328
CHF
APOSOR4223-1G
APOSOR4223-5G
3-Chlor-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
3-Chlor-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BClNO₄ MW: 253,49 g/mol Melting Pt: 182…186 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07363774 CAS-Nummer: 850589-49-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)