N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-threonin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-L-threonine, Boc-Thr-OH, (2S,3R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR42214-100G OR42214-25G OR42214-500G
APOSOR42214-100GEA 126 CHF
APOSOR42214-100G APOSOR42214-25G APOSOR42214-500G
N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-threonin
N-Boc-L-threonine
Formel: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,2 g/mol
Melting Pt: 80…82 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00065946
CAS-Nummer: 2592-18-9
EINECS: 219-987-6