3-Brom-5-methylanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42210-100G OR42210-25G
APOSOR42210-100GEA 276 CHF
APOSOR42210-100G APOSOR42210-25G
3-Brom-5-methylanilin 97%
3-Bromo-5-methylaniline
Formel: C7H8BrN
MW: 186.05 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11845553
CAS-Nummer: 74586-53-1