1-Brom-2-chlor-5-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-4-chloronitrobenzene
OR4221-25G OR4221-100G
APOSOR4221-25GEA 78.4 CHF
APOSOR4221-25G APOSOR4221-100G
1-Brom-2-chlor-5-nitrobenzol 98%
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Melting Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100437
CAS-Nummer: 16588-26-4