2-Brom-5-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
OR42209-100G OR42209-25G
APOSOR42209-100GEA 76.6 CHF
APOSOR42209-100G APOSOR42209-25G
2-Brom-5-nitrotoluol
2-Brom-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Melting Pt: 76…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007281
CAS-Nummer: 7149-70-4