5-Chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42188-1G
OR42188-25G
OR42188-5G
APOSOR42188-1GEA
87
CHF
APOSOR42188-1G
APOSOR42188-25G
APOSOR42188-5G
5-Chlorchinolin
5-Chloroquinoline
Formel:
C₉H₆ClN Melting Pt: 28…32 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00239413 CAS-Nummer: 635-27-8 |