4-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Bromo-7-azaindole, 4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR42186-1G OR42186-25G OR42186-5G
APOSOR42186-1GEA 26.2 CHF
APOSOR42186-1G APOSOR42186-25G APOSOR42186-5G
4-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
4-Bromo-7-azaindole
Formel: C₇H₅BrN₂
Melting Pt: 176…183 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08272233
CAS-Nummer: 348640-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III