Benzophenonimin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzophenoneimine
OR42185-100G OR42185-25G OR42185-500G
APOSOR42185-100GEA 74.9 CHF
APOSOR42185-100G APOSOR42185-25G APOSOR42185-500G
Benzophenonimin 97%
Benzophenonimin
Formel: C₁₃H₁₁N
MW: 181.24 g/mol
Siedepunkt: 151…153 °C/10mmHg
Dichte: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001760
CAS-Nummer: 1013-88-3