Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42181-1G OR42181-250MG OR42181-5G
APOSOR42181-1GEA 57.5 CHF
APOSOR42181-1G APOSOR42181-250MG APOSOR42181-5G
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00728625
CAS-Nummer: 28942-54-3