(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
OR42150-100G
APOSOR42150-100GEA 375 CHF
APOSOR42150-100G
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol 97%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C/0.4mmHg
Melting Pt: 55 °C
Dichte: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798260
CAS-Nummer: 61278-21-5