3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42139-100G OR42139-10G OR42139-25G
APOSOR42139-100GEA 219 CHF
APOSOR42139-100G APOSOR42139-10G APOSOR42139-25G
3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin 98%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Melting Pt: 57…58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368887
CAS-Nummer: 884495-39-0