5-Amino-2-chlor-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-amine
OR42134-1G OR42134-5G
APOSOR42134-1GEA 26.2 CHF
APOSOR42134-1G APOSOR42134-5G
5-Amino-2-chlor-3-methylpyridin
5-Amino-2-chlor-3-methylpyridin
Formel: C₆H₇ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095087
CAS-Nummer: 38186-82-2