4-Brom-3-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42128-25G
OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA
103
CHF
APOSOR42128-25G
APOSOR42128-100G
4-Brom-3-nitrophenol 98%
4-Brom-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₄BrNO₃ MW: 218,0100 g/mol Siedepunkt: 281 °C Melting Pt: 144…145 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11040194 CAS-Nummer: 78137-76-5 |