4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR42112-100G OR42112-500G
APOSOR42112-100GEA 0 CHF
APOSOR42112-100G APOSOR42112-500G
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Melting Pt: 41…45 °C
Flash-Pt: 97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090472
CAS-Nummer: 1780-26-3
UN: 1759
ADR: 8,III