2-Indanylacetic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 156 CHF
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Melting Pt: 91…93 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082653
CAS-Nummer: 37868-26-1