4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR42061-1G OR42061-5G
APOSOR42061-1GEA 244 CHF
APOSOR42061-1G APOSOR42061-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Melting Pt: 100…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00185562
CAS-Nummer: 29973-91-9