Triethyl-4-phosphonocrotonate 94%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR42028-1GEA 114 CHF
APOSOR42028-1G
Triethyl-4-phosphonocrotonate 94%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Formel: C₁₀H₁₉O₅P
MW: 250,231 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C/0,4mmHg
Dichte: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009192
CAS-Nummer: 10236-14-3
EINECS: 243-748-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR