9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid, 9-Phenyl-3-carbazoleboronic acid
OR42024-25G
OR42024-5G
APOSOR42024-25GEA
69.6
CHF
APOSOR42024-25G
APOSOR42024-5G
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Formel:
C₁₈H₁₄BNO₂ MW: 287,13 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12196936 CAS-Nummer: 854952-58-2 |