4-Chinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
OR4202-100G
APOSOR4202-100GEA 95.8 CHF
APOSOR4202-100G
4-Chinolinol 97%
4-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Melting Pt: 200…206 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006777
CAS-Nummer: 611-36-9
EINECS: 210-268-2