3-(1-Naphthyl)propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4167-1G OR4167-5G OR4167-25G
APOSOR4167-1GEA 52.2 CHF
APOSOR4167-1G APOSOR4167-5G APOSOR4167-25G
3-(1-Naphthyl)propionic acid
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00033058
CAS-Nummer: 3243-42-3