5-Hydroxymethyluracil
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR4151-25G
OR4151-5G
OR4151-100G
APOSOR4151-25GEA
122
CHF
APOSOR4151-25G
APOSOR4151-5G
APOSOR4151-100G
5-Hydroxymethyluracil
5-Hydroxymethyluracil
Formel:
C₅H₆N₂O₃ Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006070 CAS-Nummer: 4433-40-3 EINECS: 224-636-5 |