4-Iodsalicylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
OR41184-25G OR41184-5G OR41184-100G
APOSOR41184-25GEA 191 CHF
APOSOR41184-25G APOSOR41184-5G APOSOR41184-100G
4-Iodsalicylsäure 98%
4-Iodsalicylsäure
Formel: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061127
CAS-Nummer: 16870-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III