2,5-Dibromophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(2,5-Dibromophenyl)acetic acid
OR41182-1G
OR41182-25G
OR41182-5G
APOSOR41182-1GEA
26.2
CHF
APOSOR41182-1G
APOSOR41182-25G
APOSOR41182-5G
2,5-Dibromophenylacetic acid
2,5-Dibromophenylacetic acid
Formel:
C₈H₆Br₂O₂ MW: 293,95 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664691 CAS-Nummer: 203314-28-7 |