6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 223 CHF
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formel: C₅H₂ClN₃
MW: 139,54 g/mol
Melting Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09607731
CAS-Nummer: 939986-65-9