5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4117-1G OR4117-250MG
APOSOR4117-1GEA 34.4 CHF
APOSOR4117-1G APOSOR4117-250MG
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Melting Pt: 160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319044
CAS-Nummer: 127972-02-5