4-Phenyl-2-pyrrolidone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR41147-1G OR41147-5G
APOSOR41147-1GEA 29.3 CHF
APOSOR41147-1G APOSOR41147-5G
4-Phenyl-2-pyrrolidone 95%
4-Phenyl-2-pyrrolidone
Formel: C₁₀H₁₁NO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01687226
CAS-Nummer: 1198-97-6