5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine
OR41126-1G OR41126-250MG OR41126-500MG
APOSOR41126-1GEA 577 CHF
APOSOR41126-1G APOSOR41126-250MG APOSOR41126-500MG
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₉N₃
MW: 123.16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213156
CAS-Nummer: 156973-09-0