Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR41118-1G OR41118-250MG
APOSOR41118-1GEA 567 CHF
APOSOR41118-1G APOSOR41118-250MG
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743416
CAS-Nummer: 394223-19-9