Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate
OR41055-5G
APOSOR41055-5GEA 131 CHF
APOSOR41055-5G
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Melting Pt: 178…188 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094942
CAS-Nummer: 103858-53-3