5-Brom-o-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
OR41052-25G OR41052-5G
APOSOR41052-25GEA 144 CHF
APOSOR41052-25G APOSOR41052-5G
5-Brom-o-anisidin 98%
5-Brom-o-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Melting Pt: 94…96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037882
CAS-Nummer: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III