3-Brom-9-phenyl-9H-carbazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Bromo-9-phenylcarbazole
OR41026-100G
APOSOR41026-100GEA
122
CHF
APOSOR41026-100G
3-Brom-9-phenyl-9H-carbazol 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formel:
C18H12BrN MW: 322,20 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11977305 CAS-Nummer: 1153-85-1 |