3-Methylmorpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR41010-1G
OR41010-5G
APOSOR41010-1GEA
29.3
CHF
APOSOR41010-1G
APOSOR41010-5G
3-Methylmorpholine 97%
3-Methylmorpholine
Formel:
C5H11NO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09054773 CAS-Nummer: 42185-06-8 |